Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindrical Reaction Vessel, Round Bottom
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 06001488
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Spécification
Tubulure DURAN™ | |
Verre borosilicaté, Verre Duran | |
Bride de laboratoire 150 | |
Cylindrique | |
250 mm |
10 L | |
420 mm | |
Récipient de réaction | |
Rond |