Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindrical Reaction Vessel, Round Bottom
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 06001482
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Spécification
Tubulure DURAN™ | |
Verre borosilicaté, Verre Duran | |
Bride de laboratoire 150 | |
Cylindrique | |
160 mm |
5 L | |
360 mm | |
Récipient de réaction | |
Rond |