Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation cylindriques avec noyau à base de terres rares revêtu de PTFE
Pour accroître considérablement la force magnétique et la résistance à la démagnétisation. Les barreaux d’agitation à base de terres rares sont facilement identifiables grâce à leur point de carbone noir chimiquement inerte.
Marque:  Fisherbrand™ 001.108.RE
Code produit. 16235721
  • 23.15€ / 10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Utilisez les aimants aux terres rares pour une force magnétique considérablement accrue par rapport à celle des aimants en AlNiCo
  • Le noyau en samarium-cobalt résiste à la démagnétisation
  • Identifiables grâce à leur point de carbone noir chimiquement inerte
La puissance de couplage magnétique élevée des barreaux d’agitation à base de terres rares peut entraîner l’abrasion du revêtement en PTFE contre la base du récipient. Lorsque des réseaux d’agitation sont utilisés, comme c’est le cas dans les plaques multipuits, une interaction latérale entre les barreaux d’agitation peut être observée.
Spécification
Spécification
Autoclavables
Blanc
Récipients & cuves / agitateurs chauffants
8 mm
Cylindrique
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Noyau magnétique en samarium-cobalt encapsulé PTFE
3 mm
2/boîte