Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation cylindriques en PTFE ou en verre
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
6 mm
10 mm
12mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
Diamètre (métrique):
3 mm
4,5mm
4,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavables |
| Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |
| Couleur | Blanc |
| Description | Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE |
| À utiliser avec (équipement) | Récipients & cuves / agitateurs chauffants |
| Revêtement | PTFE |
| Diamètre (métrique) | 8 mm |
| Longueur (métrique) | 45 mm |
| Quantité | 5/boîte |
| Forme | Cylindrique |
| Afficher plus |