Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation cylindriques en PTFE ou en verre
Code produit. 11808952 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
6 mm
10 mm
12mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
Diamètre (métrique):
3 mm
4,5mm
4,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
Code produit. 11808952
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé de PTFE ou de verre . Les barreaux d’agitation cylindriques en PTFE ou en verre Fisherbrand™ sont autoclavables.
  • Agitateur magnétique stable à usage général
  • Profil rond et lisse pour une grande variété d’applications
  • Autoclavables
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Certifications/Conformité Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Couleur Blanc
Description Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE
À utiliser avec (équipement) Récipients & cuves / agitateurs chauffants
Diamètre (métrique) 8 mm
Longueur (métrique) 25 mm
Quantité 10/paquet
Forme Cylindrique