Learn More
Kartell™ Cuves cylindriques avec bouchon rainuré
Click to view available options
Capacité (métrique):
70 ml
120 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
Conditionnement:
10 pièces
100 pièces
20 pièces
50 pièces
Description
Fabriqués en PEHD pour une résistance optimale dans un récipient léger.Les cuves cylindriques Kartell™ avec bouchon nervuré sont des cuves économiques à faible impact environnemental pour les poudres, pâtes et solides.
- Flacons à col exceptionnellement large avec insert et bouchon
- Bouchon nervuré pour une meilleure préhension
- Étanche
- Convient aux denrées alimentaires selon le règlement-cadre (CE)1935 / 2004 et le règlement de la Commission (UE) 10 / 2011
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 2000 ml |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 87 mm |
| À utiliser avec (application) | Conviennent aux poudres, échantillons de matières solides, substances crémeuses ou semi-solides, cristaux et substances hygroscopiques |
| Comprend | Insert et bouchon nervuré |
| Matériau | PEHD |
| Nb par paquet | 10/boîte |
| Quantité | 1 |
| Certifications/Conformité | CE et IVD, conformément à la réglementation CE1935/2004, à la réglementation CE10/2011 |
| Closure Included | Oui |
| Bouche | Large |
| Afficher plus |