Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Entonnoirs compte-gouttes cylindriques avec clé en PTFE
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
Conditionnement:
2 pièces
Beskrivelse
- Prise PTFE
- Avec dispositif de retenue fileté
- Échelle (volume approx./ml)
- Avec étiquette de marquage
- Matériau : verre borosilicaté 3.3
Tekniske data
Tekniske data
| Capacité (métrique) | 25 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Taille du cône | NS 14/23 |
| Graduée | Oui |
| Graduations | 0,5 mL |
| Porosité | Alésage de 2,5 mm |
| Quantité | 2 |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion