Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Entonnoirs compte-gouttes cylindriques avec clé en verre
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 mL
Conditionnement:
2 pièces
Description
- Bouchon en verre solide
- Avec dispositif de retenue fileté
- Échelle (volume approx./ml)
- Avec étiquette de marquage
- Matériau : verre borosilicaté 3.3
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 500 mL |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Taille du cône | NS 29/32 |
| Graduée | Oui |
| Comprend | Bouchon en verre |
| Graduations | 10 mL |
| Porosité | Alésage 4,0 mm |
| Quantité | 2 |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion