Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoirs compte-gouttes cylindriques avec bouchon en verre
Pour un transfert sûr, facile et précis des fluides en laboratoire. Les entonnoirs compte-gouttes cylindriques Lenz Laborglasinstrumente™ avec bouchon en verre sont fabriqués en verre borosilicaté DURAN™ durable.
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 04152811
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.11100kg
Description
- Avec prise et cône NS
- Avec échelle (env. volume/ml)
- Avec étiquette de marquage
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
50 ml | |
14/23 NS | |
Oui |
Verre borosilicaté | |
Sans tube d’égalisation de pression | |
Entonnoir compte-gouttes |