Learn More
Sartorius™ Poids d’étalonnage cylindrique
Étalonnez en toute confiance votre balance avec ce poids en acier spécial finement conçu. Le poids d’étalonnage cylindrique Sartorius™ est hautement poli et non magnétisable.
207.00€ - 249.00€
Spécification
Type de produit | Poids d’étalonnage |
---|---|
Classification | Classe F2 : convient à une utilisation pour la traçabilité des poids OIML de classe M1 et inférieurs |
Matériau | Acier spécial |
Matériau du coffret | Plastique |
Densité | 7 950 kg/m3 |
Code produit | Marque | Poids | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Poids | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15336660
|
Sartorius™
YCW5248-02 |
200 g |
207.00€
200g |
Expédition estimée: 15-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11363424
|
Sartorius™
YCW624-AC-00 |
2 kg |
249.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Poids cylindrique
- Acier spécial
- Hautement poli
- Non magnétisable
- Fortement résistant à la corrosion
- Classe F2 : convient à une utilisation pour la traçabilité des poids OIML de classe M1 et inférieurs
Spécification
Poids d’étalonnage | |
Acier spécial | |
7 950 kg/m3 |
Classe F2 : convient à une utilisation pour la traçabilité des poids OIML de classe M1 et inférieurs | |
Plastique | |
Balance de laboratoire |