Learn More
Thermo Scientific Chemicals Creusets cylindriques Al-24
Click to view available options
Capacité (métrique):
6mL
20mL
40mL
60 ml
110mL
225mL
600mL
Diamètre (métrique) externe:
16mm
26mm
30mm
36mm
50mm
55mm
73mm
Diamètre (métrique) interne:
30 mm
40 mm
50mm
60mm
75mm
100 mm
150 mm
Hauteur (métrique):
20mm
30mm
35mm
40mm
65mm
75mm
85mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) interne | 100 mm |
| Matériau | Al-24 |
| Quantité | 1 unité |
| Capacité (métrique) | 225mL |
| Diamètre (métrique) externe | 55mm |
| Hauteur (métrique) | 65mm |
| Product Type | Creusets cylindriques Al-24 |