Learn More
Thermo Scientific Chemicals Creusets cylindriques Al-24
Code produit. 15423525
Click to view available options
Capacité (métrique):
6mL
20mL
40mL
60 ml
110mL
225mL
600mL
Diamètre (métrique) externe:
16mm
26mm
30mm
36mm
50mm
55mm
73mm
Diamètre (métrique) interne:
30 mm
40 mm
50mm
60mm
75mm
100 mm
150 mm
Hauteur (métrique):
20mm
30mm
35mm
40mm
65mm
75mm
85mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15423525
Marque: Thermo Scientific Chemicals 032965.KF
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) interne 75mm
Matériau Al-24
Quantité 1 unité
Capacité (métrique) 110mL
Diamètre (métrique) externe 50mm
Hauteur (métrique) 75mm
Product Type Creusets cylindriques Al-24