Learn More
Thermo Scientific Chemicals Creusets cylindriques Al-23
Click to view available options
Capacité (métrique):
6mL
20mL
40mL
60 ml
110mL
600mL
Diamètre (métrique) externe:
20mm
30mm
35mm
40mm
50mm
85mm
Diamètre (métrique) interne:
16mm
26mm
30 mm
36mm
44mm
73 mm
Hauteur (métrique):
30mm
40mm
50mm
60mm
75mm
150mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) interne | 26mm |
| Matériau | Al-23 |
| Quantité | 1 unité |
| Capacité (métrique) | 20mL |
| Diamètre (métrique) externe | 30mm |
| Hauteur (métrique) | 40mm |
| Product Type | Creusets cylindriques Al-23 |