Learn More
Thermo Scientific Chemicals Creusets cylindriques Al-23
Click to view available options
Capacité (métrique):
6mL
20mL
40mL
60 ml
110mL
600mL
Diamètre (métrique) externe:
20mm
30mm
35mm
40mm
50mm
85mm
Diamètre (métrique) interne:
16mm
26mm
30 mm
36mm
44mm
73 mm
Hauteur (métrique):
30mm
40mm
50mm
60mm
75mm
150mm
Packungsgröße:
1 pièce
Beschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Diamètre (métrique) interne | 16mm |
| Matériau | Al-23 |
| Quantité | 1 unité |
| Capacité (métrique) | 6mL |
| Diamètre (métrique) externe | 20mm |
| Hauteur (métrique) | 30mm |
| Product Type | Creusets cylindriques Al-23 |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur