Learn More
Cyhalofop, Honeywell Fluka™
Code produit. 15960182
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Étalon analytique, matériau de référence
Assurez-vous d’avoir les informations dont vous avez besoin pour démarrer rapidement votre analyse et réussir les audits pertinents :
  • Matériaux de référence inorganiques et organiques de haute qualité produits conformément à l’ISO 9001
  • Certificat d’analyse (CoA) dans chaque livraison avec date d’expiration et résultats analytiques spécifiques au lot
  • Assistance technique gratuite par des experts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 122008-78-0
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 25 mg
Qualité Étalon analytique
Densité 1.36 g/cm3
À utiliser avec (application) Herbicides
Forme physique Solide