Learn More
Cyclosporin A, MedChemExpress
Code produit. 16462176
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 mg
200 mg
500 mg
Code produit. 16462176
Marque: Medchem Express HYB0579
MedChemExpress Cyclosporin A (Cyclosporine A) is an immunosuppressant which binds to the cyclophilin and inhibits phosphatase activity of calcineurin with an IC50 of 5 nM. Cyclosporin A also inhibits CD11a/CD18 adhesion.
Cyclosporin A (Cyclosporine A) is an immunosuppressant which binds to the cyclophilin and inhibits phosphatase activity of calcineurin with an IC50 of 5 nM. Cyclosporin A also inhibits CD11a/CD18 adhesion.
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclosporin A
Forme physique Solid
CAS 59865-13-3
Couleur Blanc
Quantité 500 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C62H111N11O12
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme Cyclosporine A Ciclosporin A CsA
Informations sur la solubilité DMSO : 62.5 mg/mL (51.97 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (41.58 mM; Need ultrasonic)
SMILES C/C=C/C[C@H]([C@@H](O)[C@@]1(N(C)C([C@]([H])(C(C)C)N(C)C([C@H](CC(C)C)N(C)C([C@]([H])(CC(C)C)N(C)C([C@@H](C)NC([C@H](C)NC([C@@H](N(C([C@@]([H])(NC([C@@H](N(C(CN(C([C@@H](NC1=O)CC)=O)C)=O)C)CC(C)C)=O)C(C)C)=O)C)CC(C)C)=O)=O)=O)=O)=O)=O)[H])C
Poids moléculaire (g/mol) 1202.61
Poids de la formule 1202.61
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.