Learn More
(±) -3-Chloro-1,2-propane-1,1,2,3,3-d5-diol, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Description
Assurez-vous d’avoir les informations dont vous avez besoin pour démarrer rapidement votre analyse et réussir les audits pertinents :
- Matériaux de référence inorganiques et organiques de haute qualité produits conformément à l’ISO 9001
- Certificat d’analyse (CoA) dans chaque livraison avec date d’expiration et résultats analytiques spécifiques au lot
- Assistance technique gratuite par des experts
Spécification
Spécification
CAS | 342611-01-2 |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Quantité | 25 mg |
Point d’éclair | 113°C |
À utiliser avec (application) | ALIPHATIQUES |
Forme physique | Liquide |
Point d’ébullition | 160°C |
Qualité | Étalon analytique |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
(±) -3-Chloro-1,2-propane-1,1,2,3,3-d5-diol, Honeywell Fluka™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu