Learn More
Cyclopropylacétylène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15480248
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 15480248
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H53440.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6746-94-7 | C5H6 | 66.103 g/mol
Cyclopropylacetylene is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le cyclopropylacétylène est utilisé comme intermédiaire de synthèse organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6746-94-7
Formule moléculaire C5H6
Poids moléculaire (g/mol) 66.103
Numéro MDL MFCD02181090
Clé InChI NPTDXPDGUHAFKC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopropylacetylene, cyclopropyl acetylene, ethynyl cyclopropane, cyclopropane,ethynyl, cyclopropane, ethynyl, cyclopropylethyne, cyclopropyacetylene, ethynyl-cyclopropane, ethynylcyclo-propane, cyclopropylacethylene
CID PubChem 138823
Nom IUPAC Éthynylcyclopropane
SMILES C#CC1CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopropylacetylene
Densité 0.781
Point d’ébullition 51°C
Point d’éclair −17°C (−1°F)
Indice de réfraction 1.429
Quantité 5 g
Numéro UN UN3295
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 66.1
Pourcentage de pureté 97%