Learn More
Cyanure de cyclopropyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
161.00€ - 549.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5500-21-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H5N |
Poids moléculaire (g/mol) | 67.09 |
Clé InChI | AUQDITHEDVOTCU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cyclopropyl cyanide, cyanocyclopropane, cyclopropylnitrile, cyclopropanenitrile, cyclopropane cyanide, 1-cyanocyclopropane, cyclopropane carbonitrile, cyclopropylcyanide, 1-cyanocyclopropyl, cyclopropancarbonitril |
CID PubChem | 79637 |
Nom IUPAC | cyclopropanecarbonitrile |
SMILES | C1CC1C#N |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10234280
|
Thermo Scientific Acros
111661000 |
100 g | Flacon en verre |
161.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11995601
|
Thermo Scientific Acros
111665000 |
500 g | Flacon en verre | N/A | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
5500-21-0 | |
67.09 | |
cyclopropyl cyanide, cyanocyclopropane, cyclopropylnitrile, cyclopropanenitrile, cyclopropane cyanide, 1-cyanocyclopropane, cyclopropane carbonitrile, cyclopropylcyanide, 1-cyanocyclopropyl, cyclopropancarbonitril | |
cyclopropanecarbonitrile |
C4H5N | |
AUQDITHEDVOTCU-UHFFFAOYSA-N | |
79637 | |
C1CC1C#N |
Spécification
Cyclopropyl cyanide | |
Incolore à jaune | |
133.0°C to 135.0°C | |
Authentique | |
C4H5N | |
1.4200 to 1.4220 | |
0.91 | |
AUQDITHEDVOTCU-UHFFFAOYSA-N | |
cyclopropanecarbonitrile | |
79637 | |
98% |
5500-21-0 | |
0.9100g/mL | |
32°C | |
97.5% min. (GC) | |
C3H5CN | |
09,4 | |
cyclopropyl cyanide, cyanocyclopropane, cyclopropylnitrile, cyclopropanenitrile, cyclopropane cyanide, 1-cyanocyclopropane, cyclopropane carbonitrile, cyclopropylcyanide, 1-cyanocyclopropyl, cyclopropancarbonitril | |
C1CC1C#N | |
67.09 | |
67.09 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique par inhalation.
Toxique par contact cutané.
Toxique en cas d’ingestion.
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave une irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
Laver le visage, les mains et toute peau exposée soigneusement après manipulation.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 226-836-8
- Cyclopropyl cyanide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only