Learn More
Bromure de cyclopropyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10447870
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4333-56-6
Formule moléculaire C3H5Br
Poids moléculaire (g/mol) 120.98
Numéro MDL MFCD00001271
Clé InChI LKXYJYDRLBPHRS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopropyl bromide, cyclopropane, bromo, cyclopropylbromide, bromo-cyclopropan, bromo-cyclopropane, cyclopropylbrornide, bromanylcyclopropane, pubchem14417, Bromocyclopropane, acmc-1aii5
CID PubChem 78037
Nom IUPAC Bromocyclopropane
SMILES C1CC1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopropyl bromide
Note relative au nom 99%
Couleur Incolore
Densité 1.5100g/mL
Point d’éclair -7°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C3H5Br
Indice de réfraction 1.4590 to 1.461
Quantité 5 mL
Gravité spécifique 1.51
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible
Poids de la formule 120.98
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Des mesures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclopropyl bromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.