Learn More
Cyclopropaneméthylamine, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11491678
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Cyclopropanemethylamine used in studies of potential inhibitors of glycine cleavage system of brain and liver mitochondria. It is used in chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La cyclopropaneméthylamine est utilisée dans les études d’inhibiteurs potentiels du système de clivage de la glycine des mitochondries du cerveau et du foie. Elle est utilisée dans la synthèse chimique.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stockez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker à l’écart de l’agent oxydant, de l’air, du dioxyde de carbone.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2516-47-4
Formule moléculaire C4H9N
Poids moléculaire (g/mol) 71.123
Numéro MDL MFCD00037147
Clé InChI IGSKHXTUVXSOMB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopropylmethylamine, cyclopropanemethylamine, cyclopropanemethanamine, aminomethylcyclopropane, aminomethyl cyclopropane, 1-cyclopropylmethanamine, cyclopropane methyl amine, cyclopropylmethylamin, cyclopropanmethylamine
CID PubChem 75646
Nom IUPAC cyclopropylméthanamine
SMILES C1CC1CN
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopropanemethylamine
Densité 0.82
Point d’ébullition 85°C to 86°C
Point d’éclair 2°C (36°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.433
Quantité 1 g
Numéro UN UN2733
Beilstein 773674
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Poids de la formule 71.12
Pourcentage de pureté ≥98%