Learn More
Bromure de cyclopentylmagnésium, solution de 2,0 M dans éther diéthylique, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10555324
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33240-34-5, 60-29-7
Formule moléculaire C5H9BrMg
Poids moléculaire (g/mol) 173.34
Numéro MDL MFCD00209569
Clé InChI PZOJUJCALDFFHC-UHFFFAOYSA-M
Synonyme cyclopentylmagnesium bromide, bromocyclopentylmagnesium, magnesium, bromocyclopentyl, cyclopentyl magnesium bromide, bromo cyclopentyl magnesium, cyclopentylmagnesium bromide solution, cydopentylmagnesium bromide, cyclopentylmagnsium bromide, pzojujcaldffhc-uhfffaoysa-m, cyclopentylmagnesium bromide solution, 2.0 m in diethyl ether, grignard reagent
CID PubChem 118418
Nom IUPAC magnesium;cyclopentane;bromide
SMILES Br[Mg]C1CCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopentylmagnesium bromide
Note relative au nom 2.0M solution in diethyl ether
Couleur Gris
Densité 0.9960g/mL
Point d’ébullition 35°C
Point d’éclair -38°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 0.996
Poids de la formule 173.33
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclopentylmagnesium bromide, 2.0M solution in diethyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 2
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.