Learn More
Acide cyclopentylboronique, 95 %, ACROS Organics™
Code produit. 11925831
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Identifiants chimiques
CAS 63076-51-7
Formule moléculaire C5H11BO2
Poids moléculaire (g/mol) 113.95
Clé InChI VTTDFSNKIMAQTB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopentaneboronic acid, boronic acid, cyclopentyl, cylopentyl boronic acid, cyclopentylboronicacid, pubchem7792, acmc-209ncu, --paclitaxel;paclitaxel, boronic acid, b-cyclopentyl, cyclopentylboronic acid
CID PubChem 2734327
Nom IUPAC Acide cyclopentylboronique
SMILES B(C1CCCC1)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopentylboronic acid
Point de fusion 134.0°C to 142.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 113.95
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre ou flocons cristallins
compliance-icons
Product Identifier
  • Cyclopentylboronic acid
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.