Learn More
Cyclopentane, Reagent Grade, 98%, Honeywell
Qualité réactif, 98 %
42.47€ - 361.08€
Identifiants chimiques
CAS | 287-92-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H10 |
Poids moléculaire (g/mol) | 70.135 |
Numéro MDL | MFCD00001356 |
Clé InChI | RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | pentamethylene, ciclopentano, cyclopentan, zyklopentan, unii-t86pb90rnu, hsdb 62, t86pb90rnu, cyclopentanes, cyclopentyl group, hydrocarbons, cyclic c5 and c6 |
CID PubChem | 9253 |
ChEBI | CHEBI:23492 |
Nom IUPAC | cyclopentane |
SMILES | C1CCCC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15695600
|
Honeywell Research Chemicals
459747-100ML |
100 mL | Flacon en verre | N/A | |||||
15625610
|
Honeywell Research Chemicals
459747-500ML |
500 mL | Flacon en verre | N/A | |||||
15615610
|
Honeywell Research Chemicals
459747-2L |
2 L | Flacon en verre | N/A | |||||
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Identifiants chimiques
287-92-3 | |
70.135 | |
RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N | |
9253 | |
cyclopentane |
C5H10 | |
MFCD00001356 | |
pentamethylene, ciclopentano, cyclopentan, zyklopentan, unii-t86pb90rnu, hsdb 62, t86pb90rnu, cyclopentanes, cyclopentyl group, hydrocarbons, cyclic c5 and c6 | |
CHEBI:23492 | |
C1CCCC1 |
Spécification
Cyclopentane | |
-94°C | |
0.751g/mL at 25°C | |
−20°C (−4°F) | |
Solvent like | |
MFCD00001356 | |
1900195 | |
RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N | |
cyclopentane | |
9253 | |
70.13g/mol | |
98% |
287-92-3 | |
Incolore | |
50°C | |
682°F | |
C5H10 | |
UN1146 | |
pentamethylene, ciclopentano, cyclopentan, zyklopentan, unii-t86pb90rnu, hsdb 62, t86pb90rnu, cyclopentanes, cyclopentyl group, hydrocarbons, cyclic c5 and c6 | |
C1CCCC1 | |
70.135 | |
CHEBI:23492 | |
5.3psi (21°C), 9.9psi (38°C) |
Sécurité et traitement
P210-P273
missing translation for 'dotInformation' : class 3 - PG 2 - Cyclopentane
missing translation for 'rtecsNumber' : 206-016-6