Learn More
Cyclooctylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10172420
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5452-37-9
Formule moléculaire C8H17N
Poids moléculaire (g/mol) 127.23
Numéro MDL MFCD00001748
Clé InChI HSOHBWMXECKEKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclooctylamine, aminocyclooctane, cyclooctyl amine, acmc-1ap2c, hsohbwmxeckekv-uhfffaoysa, cyclooctylamine, purum gc
CID PubChem 2903
Nom IUPAC cyclooctanamine
SMILES C1CCCC(CCC1)N
Specifications
Nom chimique ou matériau Cyclooctylamine
Point de fusion -48°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9200g/mL
Point d’ébullition 190°C
Point d’éclair 62°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C8H15NH2
Indice de réfraction 1.4800 to 1.482
Quantité 25 g
Beilstein 12, IV, 128
Gravité spécifique 0.92
Informations sur la solubilité Solubility in water: 10.2g/L (20°C)
Viscosité 5 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 127.23
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Cyclooctylamine
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement