Learn More
Butyrate de cyclohexyle, 99 %, Thermo Scientific™
28.29€ - 75.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1551-44-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H18O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 170.252 |
Numéro MDL | MFCD00046354 |
Clé InChI | VZHUBBUZNIULNM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cyclohexyl butyrate, butanoic acid, cyclohexyl ester, cyclohexanyl butyrate, butyric acid, cyclohexyl ester, cyclohexyl n-butyrate, unii-fhh53z3i16, fema no. 2351, ccris 6553, cyclohexanol butanoate, cyclohexyl-n-butyrate |
CID PubChem | 243783 |
Nom IUPAC | Butanoate de cyclohexyle |
SMILES | CCCC(=O)OC1CCCCC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11455536
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20695.18 |
50 g |
28.29€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11465536
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20695.30 |
250 g | N/A | ||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
1551-44-6 | |
170.252 | |
VZHUBBUZNIULNM-UHFFFAOYSA-N | |
243783 | |
CCCC(=O)OC1CCCCC1 |
C10H18O2 | |
MFCD00046354 | |
cyclohexyl butyrate, butanoic acid, cyclohexyl ester, cyclohexanyl butyrate, butyric acid, cyclohexyl ester, cyclohexyl n-butyrate, unii-fhh53z3i16, fema no. 2351, ccris 6553, cyclohexanol butanoate, cyclohexyl-n-butyrate | |
Butanoate de cyclohexyle |
Spécification
Cyclohexyl butyrate | |
0.94 | |
C10H18O2 | |
MFCD00046354 | |
cyclohexyl butyrate, butanoic acid, cyclohexyl ester, cyclohexanyl butyrate, butyric acid, cyclohexyl ester, cyclohexyl n-butyrate, unii-fhh53z3i16, fema no. 2351, ccris 6553, cyclohexanol butanoate, cyclohexyl-n-butyrate | |
CCCC(=O)OC1CCCCC1 | |
170.252 | |
170.25 |
1551-44-6 | |
90°C (15 mmHg) | |
1.442 | |
2083414 | |
VZHUBBUZNIULNM-UHFFFAOYSA-N | |
Butanoate de cyclohexyle | |
243783 | |
99% |
Sécurité et traitement
P210-P280-P370+P378q-P501c
H227
missing translation for 'einecsNumber' : 216-290-9
missing translation for 'rtecsNumber' : ES8915000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante