Learn More
Bromure de cyclohexyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10081740
Click to view available options
Quantité:
5 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-85-0
Formule moléculaire C6H11Br
Poids moléculaire (g/mol) 163.06
Numéro MDL MFCD00003819
Clé InChI AQNQQHJNRPDOQV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexyl bromide, cyclohexane, bromo, 1-bromocyclohexane, unii-ya0ums4rny, bromo-cyclohexane, ya0ums4rny, cyclohexylbromide, bromocylcohexane, bromocyclohexane, ksc178g7n
CID PubChem 7960
Nom IUPAC bromocyclohexane
SMILES BrC1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexyl bromide
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.3300g/mL
Point d’ébullition 166.0°C to 167.0°C
Point d’éclair 62°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H11Br
Indice de réfraction 1.4940 to 1.4960
Quantité 5 mL
Beilstein 05, 24
Merck Index 15, 2723
Gravité spécifique 1.33
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 163.06
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide