Learn More
Oxime de cyclohexanone 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10340984
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-64-1
Formule moléculaire C6H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 113.16
Numéro MDL MFCD00001660
Clé InChI VEZUQRBDRNJBJY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexanone oxime, cyclohexanone, oxime, antioxidant d, hydroxyimino cyclohexane, unii-2u60l00cgf, ccris 1383, dsstox_cid_1842, dsstox_rid_76361, dsstox_gsid_21842, cyclohexanoneoxime
CID PubChem 7517
Nom IUPAC N-cyclohexylidène-hydroxylamine
SMILES ON=C1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexanone oxime
Point de fusion 88°C to 92°C
Note relative au nom 97%
Couleur Beige-marron à blanc
Quantité 2.5 kg
Spectre IR Authentique
Conditionnement Bouteille en plastique
Forme physique Poudre cristalline, cristaux ou morceaux
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire C6H10(=NOH)
Beilstein 07, 10
Merck Index 10, 2720
Poids de la formule 113.16
Pourcentage de pureté ≥96.0%