missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cyclohexanone, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre revêtu de plastique
Spécification
Spécification
Point de fusion | -47°C |
Couleur | Incolore |
Point d’ébullition | 155°C |
Quantité | 5 L |
Conditionnement | Boîte métallique |
Tension de vapeur | 4.5mbar at 20°C °C |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Cyclohexanone
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu