Learn More
Cyanohydrine de cyclohexanone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11322649
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 931-97-5
Formule moléculaire C7H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 125.171
Numéro MDL MFCD00003818
Clé InChI ZDBRPNZOTCHLSP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexanone cyanohydrin, 1-hydroxycyclohexanecarbonitrile, 1-hydroxy-1-cyclohexanecarbonitrile, cyclohexanone, cyanohydrin, 1-cyano-1-hydroxycyclohexane, cyclohexanecarbonitrile, 1-hydroxy, unii-on43942n5p, ccris 4608, 1-hydroxy-cyclohexanecarbonitrile, cyclohexanoncyanhydrin
CID PubChem 13610
Nom IUPAC 1-hydroxycyclohexane-1-carbonitrile
SMILES C1CCC(CC1)(C#N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexanone cyanohydrin
Point de fusion 34°C to 36°C
Densité 1.031
Point d’ébullition 132°C (19 mmHg)
Point d’éclair 118°C (244°F)
Indice de réfraction 1.469
Quantité 50 g
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 125.17
Pourcentage de pureté 98%