Learn More
Cyclohexanone, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15235998
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Cyclohexanone, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15235998
2.5 L
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
Code produit. 15235998
Marque: Thermo Scientific Acros 406090025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-94-1
Formule moléculaire C6H10O
Poids moléculaire (g/mol) 98.145
Clé InChI JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ketohexamethylene, pimelic ketone, sextone, cyclohexyl ketone, nadone, anone, anon, cyclohexanon, hytrol o, hexanon
CID PubChem 7967
ChEBI CHEBI:17854
Nom IUPAC cyclohexanone
SMILES C1CCC(=O)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexanone
Point de fusion -47.0°C
Densité 0.9470g/mL
Point d’ébullition 155.0°C
Quantité 2.5 L
Point d’éclair 43°C
Indice de réfraction 1.4450 to 1.4560
Gravité spécifique 0.947
Formule linéaire C6H10(=O)
Eau 0.05% max.
Informations sur la solubilité Solubility in water: 150g/L (10°C). Other solubilities: soluble in all common organic solvents
Poids de la formule 98.14
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Réactif ACS
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0460392 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/02/2024 Catalog Number406090010,406092500,406090025
Numéro de lotA0430689 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/01/2024 Catalog Number406090010,406092500,406090025
Numéro de lotA0455443 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number406090010,406092500,406090025
Numéro de lotA0454736 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number406090010,406092500,406090025
Numéro de lotA0452981 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/05/2023 Catalog Number406090010,406092500,406090025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclohexanone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Nom du produit
Cyclohexanone, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >