Learn More
Cyclohexanol, pur, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Spécification
Spécification
Point de fusion | 23°C |
pH | 6.5 |
Point d’ébullition | 161°C |
Conditionnement | Flacon en verre revêtu de plastique |
Formule moléculaire | C6H12O |
Quantité | 500 mL |
Poids de la formule | 100.16g/mol |
Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Cyclohexanol
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/A§.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/A§/en cas de malaise.