Learn More
Cyclohexanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10377120
Cyclohexanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10377120
1 L, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10377120
Marque: Thermo Scientific Acros 147680010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-93-0
Formule moléculaire C6H12O
Poids moléculaire (g/mol) 100.16
Clé InChI HPXRVTGHNJAIIH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexyl alcohol, hexahydrophenol, hydrophenol, hydroxycyclohexane, hexalin, 1-cyclohexanol, hydralin, adronal, naxol, adronol
CID PubChem 7966
ChEBI CHEBI:18099
Nom IUPAC cyclohexanol
SMILES C1CCC(CC1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexanol
Point de fusion 23.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.9600g/mL
Point d’ébullition 161.0°C
Point d’éclair 67°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H11OH
Indice de réfraction 1.4630 to 1.4670
Quantité 1 L
Beilstein 06,5
Merck Index 15,2718
Gravité spécifique 0.96
Informations sur la solubilité Solubility in water: 3.6g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol, ethyle acetate and, aromatic hydrocarbons
Poids de la formule 100.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide après fusion
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1910342 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2025 Catalog Number147680025,147680100,147680010
Numéro de lot1999260 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2025 Catalog Number147680025,147680100,147680010
Numéro de lot2030726 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2025 Catalog Number147680025,147680100,147680010
Numéro de lotA0458834 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/01/2024 Catalog Number147680025,147680100,147680010
Numéro de lotA0450177 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number147680025,147680100,147680010
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclohexanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Nom du produit
Cyclohexanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >