Learn More
Cyclohexaneméthanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Description
Cyclohexanemethanol used as solvents, fuels . It is also used in pharmaceuticals, plasticizers, surfactants, lubricants, ore floatation agents, hydraulic fluids, and detergents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Cyclohexaneméthanol utilisé comme solvants et carburants. Il est également utilisé dans les produits pharmaceutiques, les plastifiants, les surfactants, les lubrifiants, les agents de flottaison du minerai, les liquides hydrauliques et les détergents.
Solubilité
Soluble dans l’éther et les alcools.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les matières incompatibles sont les agents oxydants forts, les chlorures acides et les anhydrides acides.
Cyclohexaneméthanol utilisé comme solvants et carburants. Il est également utilisé dans les produits pharmaceutiques, les plastifiants, les surfactants, les lubrifiants, les agents de flottaison du minerai, les liquides hydrauliques et les détergents.
Solubilité
Soluble dans l’éther et les alcools.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les matières incompatibles sont les agents oxydants forts, les chlorures acides et les anhydrides acides.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Cyclohexanemethanol |
Densité | 0.926 |
Point d’ébullition | 180°C to 181°C |
Point d’éclair | 71°C (159°F) |
Indice de réfraction | 1.464 |
Quantité | 25 g |
Beilstein | 773712 |
Merck Index | 14,2731 |
Informations sur la solubilité | Soluble in Ether,Alcohols. |
Poids de la formule | 114.19 |