Learn More
Cyclohexane, Extra pur, SLR, Fisher Chemical
Product Code. 10275869 Shop All Fisher Chemical Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
500 ml
2,5 l
5 l
25 l
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en plastique PEHD
Flacon en verre revêtu de plastique
Récipient en plastique
missing translation for 'unitSize'
2.50L
25L
500mL
5L
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10275869
missing translation for 'mfr': Fisher Chemical C/8920/FP21
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Conditionnement Récipient en plastique
CAS 110-82-7
Tension de vapeur 104mbar at 20°C
Viscosité 0.94 mPaS at 20°C
Densité de vapeur 2.9
Forme physique Liquide
Formule moléculaire C6H12
Numéro MDL 3814
Couleur Incolore
Point de fusion 6.5°C
Point d’ébullition 81°C
Quantité 5 l
Poids de la formule 84.15g/mol
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Cyclohexane
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: Cyclohexane