Learn More
Cyclohexane, CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥99,7 %, Honeywell Riedel-de Haen
Code produit. 15604540
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
2L
4 pièces
6 pièces
Code produit. 15604540
Marque: Honeywell-Chromasolv 348551L
Demander un format en vrac ou personnalisé
CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥ 99,7%
  • Pour HPLC et synthèse organique
  • Solvants polyvalents de haute pureté
  • Cohérence élevée d’un lot à l’autre
Identifiants chimiques
CAS 110-82-7
Formule moléculaire C6H12
Poids moléculaire (g/mol) 84.16
Numéro MDL MFCD00003814
Clé InChI XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
CID PubChem 8078
ChEBI CHEBI:29005
Nom IUPAC cyclohexane
SMILES C1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexane
Point de fusion 4°C to 7°C (literature)
Note relative au nom CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.7%
Absorbance max. 0.10 at 235 nm, max. 0.20 at 230 nm, max. 0.50 at 220 nm, max. 1.00 at 210 nm, max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 300 nm, max. 0.01 at 255 nm, max. 0.03 at 250 nm, max. 0.08 at 240 nm
% max. CAS ≤100.0000%
Densité 0.779 g/mL at 25 °C(lit.); 0.780 g/mL at 25 °C
Point d’ébullition 81°C
Quantité 1 L
Point d’éclair −18°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H12
Numéro UN UN1145
Beilstein 1900225
Pourcentage de pureté ≥99.7%
Qualité HPLC
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclohexane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.