Learn More
Riedel-de Haën Cyclohexane CHROMASOLV™ Code produit.: 15935490
Riedel-de Haën Cyclohexane CHROMASOLV™
Code produit. 15935490
18 L
Click to view available options
Quantité:
7 L
18 L
Code produit. 15935490
Marque: Riedel-de Haën 3449618L
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Cyclohexane CHROMASOLV™ for pesticide residue analysis, ≥99.5% (GC).
  • For gas chromatography (GC).
  • Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC.
  • Non-volatile matter and water content are specified for each solvent.
Identifiants chimiques
CAS 110-82-7
Formule moléculaire C6H12
Poids moléculaire (g/mol) 84.16
Numéro MDL MFCD00003814
Clé InChI XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Benzene Hexahydride, Hexahydrobenzene, Hexamethylene
Nom IUPAC cyclohexane
SMILES C1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexane
pH Not applicable
Point de fusion 6.4°C
Couleur Incolore
Densité 0.78 g/cm3 (20°C)
Point d’ébullition 81°C (1.013 hPa)
Quantité 18 L
Point d’éclair 8.3 %(V)
Conditionnement Boîte en acier inox consignée
Forme physique Liquide
Gamme de produits CHROMASOLV™
Formule linéaire C6H12
Tension de vapeur 130 hPa (25°C)
Numéro UN UN1145
Viscosité 0.94 mPa.s (20°C)
Beilstein 1900225
Pourcentage de pureté ≥99.50%
Qualité GC
Nom du produit
Riedel-de Haën Cyclohexane CHROMASOLV™ >