Learn More
Cyclohexane, BAKER, J.T.Baker™ Code produit.: 10721932
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Cyclohexane, BAKER, J.T.Baker™
Code produit. 10721932
1 L
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Code produit. 10721932
Marque: JT Baker 8104.1000
Pour une utilisation en laboratoire, pour la synthèse organique et pour la recherche courante.
Des produits chimiques de qualité destinés à la recherche courante habituellement contrôlée par des critères physiques et souvent par des dosages (par CG).
Identifiants chimiques
CAS 110-82-7
Formule moléculaire C6H12
Poids moléculaire (g/mol) 84.16
Numéro MDL MFCD00003814
Clé InChI XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexaneAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 8078
ChEBI CHEBI:29005
Nom IUPAC cyclohexane
SMILES C1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexane
Point de fusion 6.4°C
Couleur Incolore
Densité 0.78g/cm3 at 20°C
Point d’ébullition 81°C
Quantité 1 L
Limite d’explosion 1.2 - 8.3 Vol %
Point d’éclair −18°C
Température d’allumage 260°C
Odeur Sweetish
Conditionnement Verre
Forme physique Liquide
Résidus après évaporation Max. 0.005%
Formule linéaire CH2(CH2)4CH2
Viscosité 0.94 mPas at 20°C
Eau Max. 0.02%
Informations sur la solubilité 0.05g/L in water
Poids de la formule 84.16g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité BAKER™
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cyclohexane, BAKER, J.T.Baker™ >