Learn More
Cyclohexane, >99 %, ACS, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11378097
Cyclohexane, >99 %, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11378097
4 x 1 L
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Code produit. 11378097
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 022864.M1
Demander un format en vrac ou personnalisé
Taux maximal d’impuretés : Couleur (APHA) 10 % de résidus d’évaporation 0,002, substances assombries par l’acide sulfurique P.T., H2 O 0,02 %
Cyclohexane is used in environmental and GC analysis; for industrial production of adipic acid and caprolactam, which is a precursor of nylon and as a solvent, and to make nylon and paint remover.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-82-7
Formule moléculaire C6H12
Poids moléculaire (g/mol) 84.16
Numéro MDL MFCD00003814
Clé InChI XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexaneAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 8078
ChEBI CHEBI:29005
Nom IUPAC cyclohexane
SMILES C1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexane
Point de fusion 6.5°C
Note relative au nom For ACS analysis
Couleur Incolore
Aspect Colorless liquid
Densité 0.779
Point d’ébullition 80°C to 81°C
Quantité 4 x 1 L
Point d’éclair -18°C (-1°F)
Température d’allumage 245°C (473°F)
Odeur Pungent
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.426
Plage de pourcentage du dosage >99%
Beilstein 1900225
Informations sur la solubilité Immiscible with water and soluble in ether,alcohol and acetone. Miscible with olive oil.
Poids de la formule 84.16
Qualité ACS
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotQ01H033 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/01/2025 Catalog Number022864.AP,022864.K7,022864.K2,022864.M1
Numéro de lotW03K035 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/09/2024 Catalog Number022864.AP,022864.K7,022864.K2,022864.M1
Numéro de lotW09K014 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/09/2024 Catalog Number022864.AP,022864.K7,022864.K2,022864.M1
Numéro de lotS14K001 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/06/2024 Catalog Number022864.AP,022864.K7,022864.K2,022864.M1
Numéro de lotR21K030 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number022864.AP,022864.K7,022864.K2,022864.M1
Nom du produit
Cyclohexane, >99 %, ACS, Thermo Scientific Chemicals >