Learn More
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Riedel-de Haën Cyclohexane
Product Code. 15975460
45 L
Click to view available options
Quantité:
18 L
45 L
200 L
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
Cyclohexane, Puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99.5% (GC).
  • ACS general use solvents.
  • Value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis.
  • Suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC.
  • Variations and decrease issues traceable to solvent contamination.
  • All solvents are tested to meet ACS general use specifications.
Chemical Identifiers
CAS 110-82-7
Formule moléculaire C6H12
Poids moléculaire (g/mol) 84.16
Numéro MDL MFCD00003814
Clé InChI XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Hexahydrobenzene
Nom IUPAC cyclohexane
SMILES C1CCCCC1
Specifications
Nom chimique ou matériau Cyclohexane
pH Not applicable
Point de fusion 6.4°C
Couleur Incolore
% max. CAS ≤100.00
Densité 0.78 g/cm3 (20°C)
Point d’ébullition 81°C (1.013 hPa)
Quantité 45 L
Point d’éclair 8.3 %(V)
Conditionnement Bidon en acier inox consigné
Forme physique Liquide
Gamme de produits Puriss. p.a.
Formule linéaire C6H12
Tension de vapeur 130 hPa (25°C)
Numéro UN UN1145
Viscosité 0.94 mPa.s (20°C)
Beilstein 1900225
Concentration ≥99.50%
Pourcentage de pureté ≥99.50%
Qualité ACS
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Cyclohexane
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Riedel-de Haën Cyclohexane >