Learn More
Cycloheptylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10234040
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5452-35-7
Formule moléculaire C7H15N
Poids moléculaire (g/mol) 113.2
Numéro MDL MFCD00004153
Clé InChI VXVVUHQULXCUPF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cycloheptylamine, aminocycloheptane, cycloheptyl amine, cycloheptanamine, n-cycloheptylamine, 1-cycloheptylamine, cycloheptanyl amine, sz1, acmc-209lh8
CID PubChem 2899
Nom IUPAC Cycloheptylamine
SMILES C1CCCC(CC1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Cycloheptylamine
Note relative au nom 99%
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8900g/mL
Point d’ébullition 54.0°C (11.0 mmHg)
Point d’éclair 42°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C7H13NH2
Indice de réfraction 1.4710 to 1.4730
Quantité 25 g
Beilstein 12, 8
Gravité spécifique 0.89
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 113.2
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cycloheptylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.