Learn More
Cycloheptanone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10219733
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 502-42-1
Formule moléculaire C7H12O
Poids moléculaire (g/mol) 112.17
Numéro MDL MFCD00004159
Clé InChI CGZZMOTZOONQIA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme suberone, ketocycloheptane, suberon, ketoheptamethylene, cycloheptanon, cycloheptyloxy, chembl18607, cycloheptan-1-one, cyclo-heptanone, 1-oxocycloheptane
CID PubChem 10400
Nom IUPAC cycloheptanone
SMILES C1CCCC(=O)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cycloheptanone
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9500g/mL
Point d’ébullition 179.0°C
Point d’éclair 55°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C7H12(=O)
Indice de réfraction 1.4600 to 1.4620
Quantité 25 g
Beilstein 07, 13
Merck Index 15, 2715
Gravité spécifique 0.95
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether and alcohol
Poids de la formule 112.17
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cycloheptanone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.