Learn More
Cyclododécanone, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Identifiants chimiques
CAS | 830-13-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H22O |
Poids moléculaire (g/mol) | 182.31 |
Numéro MDL | MFCD00003722 |
Clé InChI | SXVPOSFURRDKBO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cyclododecan-1-one, dsstox_cid_7322, dsstox_rid_78407, dsstox_gsid_27322, cyclododecanon, cdon, cyclododecanone, acmc-209pr1, ksc448s4j |
CID PubChem | 13246 |
Nom IUPAC | cyclododécanone |
SMILES | C1CCCCCC(=O)CCCCC1 |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
830-13-7 | |
182.31 | |
SXVPOSFURRDKBO-UHFFFAOYSA-N | |
13246 | |
C1CCCCCC(=O)CCCCC1 |
C12H22O | |
MFCD00003722 | |
cyclododecan-1-one, dsstox_cid_7322, dsstox_rid_78407, dsstox_gsid_27322, cyclododecanon, cdon, cyclododecanone, acmc-209pr1, ksc448s4j | |
cyclododécanone |
Spécification
Cyclododecanone | |
830-13-7 | |
Incolore à blanc | |
118°C | |
99% min. (GC) | |
C12H22O | |
MFCD00003722 | |
cyclododecan-1-one, dsstox_cid_7322, dsstox_rid_78407, dsstox_gsid_27322, cyclododecanon, cdon, cyclododecanone, acmc-209pr1, ksc448s4j | |
SXVPOSFURRDKBO-UHFFFAOYSA-N | |
cyclododécanone | |
13246 | |
182.31 | |
Cristaux adhérents |
99+% | |
59.0°C to 61.0°C | |
277.0°C | |
Authentic | |
Flacon en verre | |
C12H22(=O) | |
07, II, 48 | |
Solubility in water: insoluble. | |
C1CCCCCC(=O)CCCCC1 | |
182.31 | |
4.28 mPa.s (70°C) | |
99+% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
Toxic to aquatic life with long lasting effects.
GHS P Statement:
Avoid release to the environment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 212-595-6
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Cyclododecanone
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
RUO – Research Use Only