Learn More
α-cyclodextrine (poudre blanche), Fisher BioReagents Code produit.: 10695215
α-cyclodextrine (poudre blanche), Fisher BioReagents
Code produit. 10695215
5 g, Verre ambré
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Verre ambré
Code produit. 10695215
Marque: Fisher BioReagents BP25015
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
La α-cyclodextrine est utilisée dans les séparations chromatographiques et les méthodes de purification. Utile pour la précipitation sélective d’isomères énantiomères, positionnels ou structurels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10016-20-3
Formule moléculaire C36H60O30
Poids moléculaire (g/mol) 972.846
Clé InChI HFHDHCJBZVLPGP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexaamylose, cyclomaltohexose, .alpha.-cyclodextrin, schardinger alpha-dextrin, .alpha.-dextrin, .alpha.-cycloamylose, bdbm4, dextrin, .alpha.-cyclo, .alpha.-schardinger dextrin
CID PubChem 320760
SMILES C(C1C2C(C(C(O1)OC3C(OC(C(C3O)O)OC4C(OC(C(C4O)O)OC5C(OC(C(C5O)O)OC6C(OC(C(C6O)O)OC7C(OC(O2)C(C7O)O)CO)CO)CO)CO)CO)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau α-Cyclodextrin
Point de fusion 278°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 13% max.
Conditionnement Verre ambré
Quantité 5 g
Merck Index 15, 2710
Rotation spécifique 143 to 153° (+ or -)
Poids de la formule 972.9
Forme physique Poudre / Solide
Identifiant produit
  • Alpha-Cyclodextrin
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
α-cyclodextrine (poudre blanche), Fisher BioReagents >