Learn More
Hydrate de γ-cyclodextrine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de chélation/complexation
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | γ-Cyclodextrin hydrate |
Point de fusion | 267.0°C |
Couleur | Blanc |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (ELSD) (HPLC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Quantité | 500 mg |
Merck Index | 14, 2718 |
Rotation spécifique | + 177.00 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: 22.3 g/100 mL (25°C). |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- y-Cyclodextrin hydrate