Learn More
β-cyclodextrine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15269916
β-cyclodextrine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15269916
500 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Code produit. 15269916
Marque: Thermo Scientific Acros 406005000
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7585-39-9
Formule moléculaire C42H70O35
Poids moléculaire (g/mol) 1134.99
Numéro MDL MFCD00078139
Clé InChI WHGYBXFWUBPSRW-UHFFFAOYNA-N
Synonyme cycloheptaamylose, cycloheptapentylose, .beta.-cyclodextrin, caraway, cyclo-hepta-amylose, cycloheptamaltose, .beta.-dextrin, beta-cycloamylose, beta-cyclodextrin, .beta.-cycloamyloseAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 131707246
Nom IUPAC 5,10,15,20,25,30,35-heptakis(hydroxyméthyle)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34-tétradecaoxaoctacyclo[31.2.2.2³,⁶.2⁸,¹¹.2¹³,¹⁶.2¹⁸,²¹.2²³,²⁶.2²⁸,³¹]nonatétracontane-36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49-tétradecolAfficher plusAfficher moins
SMILES OCC1OC2OC3C(CO)OC(OC4C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(CO)OC(OC7C(CO)OC(OC8C(CO)OC(OC1C(O)C2O)C(O)C8O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O
Spécification
Nom chimique ou matériau β-Cyclodextrin
Point de fusion 310.0°C
Perte à la dessiccation 14% max. (105°C, 8 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Quantité 500 g
Fieser 06,151; 08,133; 09,129; 12,151; 15,107
Merck Index 15,271
Conditions de rotation spécifiques + 150.00 (25.00°C c=1.5, in water)
Rotation spécifique + 150.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 1134.98
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0465689 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/09/2024 Catalog Number406005000,406000250,406001000
Numéro de lotA0461829 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/04/2024 Catalog Number406005000,406000250,406001000
Numéro de lotA0457958 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/11/2023 Catalog Number406005000,406000250,406001000
Numéro de lotA0454257 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number406005000,406000250,406001000
Numéro de lotA0449683 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/01/2023 Catalog Number406005000,406000250,406001000
Identifiant produit
  • beta-Cyclodextrin
Nom du produit
β-cyclodextrine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >