Learn More
Chlorhydrate de cyclobutylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
Cyclobutylamine hydrochloride was used in the preparation of cyclobutylarachidonylamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de cyclobutylamine a été utilisé dans la préparation du cyclobutylarachidonylamide.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Conserver dans des conditions fraîches et sèches, dans un récipient bien scellé. Incompatible avec les agents oxydants.
Le chlorhydrate de cyclobutylamine a été utilisé dans la préparation du cyclobutylarachidonylamide.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Conserver dans des conditions fraîches et sèches, dans un récipient bien scellé. Incompatible avec les agents oxydants.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | Cyclobutylamine hydrochloride |
Point de fusion | 180°C to 183°C |
Quantité | 25 g |
Sensibilité | Hygroscopic |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Poids de la formule | 107.58 |
Pourcentage de pureté | 97% |