Learn More
Cétone de méthyle de cyclobutyl, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
41.61€ - 142.71€
Identifiants chimiques
CAS | 3019-25-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H10O |
Poids moléculaire (g/mol) | 98.145 |
Numéro MDL | MFCD00037148 |
Clé InChI | JPJOOTWNILDNAW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cyclobutyl methyl ketone, 1-cyclobutylethan-1-one, acetylcyclobutane, ethanone, 1-cyclobutyl, ketone, cyclobutyl methyl, methyl cyclobutyl ketone, cyclobutylmethylketone, acetylcyclobutan, cyclobutylethanone, cyclobutane, acetylAfficher plus |
CID PubChem | 76398 |
Nom IUPAC | 1-cyclobutyléthanone |
SMILES | CC(=O)C1CCC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11352196
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03521.03 |
1 g |
41.61€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11362196
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03521.06 |
5 g |
142.71€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
3019-25-8 | |
98.145 | |
JPJOOTWNILDNAW-UHFFFAOYSA-N | |
76398 | |
CC(=O)C1CCC1 |
C6H10O | |
MFCD00037148 | |
cyclobutyl methyl ketone, 1-cyclobutylethan-1-one, acetylcyclobutane, ethanone, 1-cyclobutyl, ketone, cyclobutyl methyl, methyl cyclobutyl ketone, cyclobutylmethylketone, acetylcyclobutan, cyclobutylethanone, cyclobutane, acetylAfficher plus | |
1-cyclobutyléthanone |
Spécification
Cyclobutyl methyl ketone | |
0.9 | |
28°C (82°F) | |
1.432 | |
UN1224 | |
cyclobutyl methyl ketone, 1-cyclobutylethan-1-one, acetylcyclobutane, ethanone, 1-cyclobutyl, ketone, cyclobutyl methyl, methyl cyclobutyl ketone, cyclobutylmethylketone, acetylcyclobutan, cyclobutylethanone, cyclobutane, acetyl | |
CC(=O)C1CCC1 | |
98.145 | |
98.15 |
3019-25-8 | |
134°C to 135°C | |
C6H10O | |
MFCD00037148 | |
1924022 | |
JPJOOTWNILDNAW-UHFFFAOYSA-N | |
1-cyclobutyléthanone | |
76398 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226
Liquide et vapeurs inflammables.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P264b-P270-P280-P301+P312-P303+P361+P353-P330-P370+P378q-P501c
H226-H302
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :CÉTONES, LIQUIDES, N.S.A
missing translation for 'einecsNumber' : 221-163-6
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante