Learn More
Bromure de cyclobutyle, 97 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10794104
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4399-47-7
Formule moléculaire C4H7Br
Poids moléculaire (g/mol) 135.01
Numéro MDL MFCD00001317
Clé InChI KXVUSQIDCZRUKF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclobutyl bromide, cyclobutane, bromo, cyclobutylbromid, cyclobutylbromide, bromo cyclobutane, bromo-cyclobutane, bromocyclobutane, acmc-209jw1, ksc235o4p, inchi=1/c4h7br/c5-4-2-1-3-4/h4h,1-3h
CID PubChem 78110
Nom IUPAC bromocyclobutane
SMILES C1CC(C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclobutyl bromide
Couleur Incolore
Densité 1.4300g/mL
Point d’ébullition 108.0°C
Point d’éclair 22°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C4H7Br
Indice de réfraction 1.4776 to 1.4797
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.43
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible
Poids de la formule 135.01
Pourcentage de pureté 97%
Qualité Pures
Forme physique Liquide