Learn More
Chlorure dʼacide cyclobutanecarboxylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10487573
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 5006-22-4
Formule moléculaire C5H7ClO
Poids moléculaire (g/mol) 118.56
Numéro MDL MFCD00001319
Clé InChI JFWMYCVMQSLLOO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclobutanecarboxylic acid chloride, cyclobutanecarbonylchloride, cyclobutane carbonyl chloride, cyclobutane-1-carbonyl chloride, cyclobutancarbonylchlorid, cyclobutylcarbonylchloride, cyclobutancarbonyl chloride, cyclobutyl carbonylchloride, cyclobutylcarbonyl chloride, acmc-1aqy1
CID PubChem 78705
Nom IUPAC Chlorure de cyclobutanecarbonyle
SMILES C1CC(C1)C(=O)Cl
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Cyclobutanecarboxylic acid chloride
Couleur Incolore
Densité 37g/mL
Point d’ébullition 145.0°C
Point d’éclair 37°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C4H7COCl
Indice de réfraction 1.4545 to 1.4565
Quantité 1 g
Beilstein 09, 5
Poids de la formule 118.56
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclobutanecarboxylic acid chloride
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Consejos de prudencia
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado